Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407421_m1
          See other MAPK12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mapk12
          Gene Name:
          mitogen-activated protein kinase 12
          Gene Aliases:
          Sapk3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 130109214 - 130119873 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407421_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mapk12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_021746.1 NP_068514.1 11 - 12 1201 94
          XM_008765781.1 XP_008764003.1 11 - 12 930 94
          GenBank mRNA BC081950.1 - 10 - 11 1250 94
          BC127549.1 - 3 - 4 428 94
          X96488.1 - 11 - 12 1201 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003687.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mapk12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          myoblast differentiation
          negative regulation of cell cycle
          magnesium ion binding
          protein serine/threonine kinase activity
          MAP kinase activity
          protein binding
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P005309 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P131111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110560 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P005309 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131111 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P005309 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P005309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P131111 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P486891 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25135 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10906142 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398297_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398297_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398297_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398297_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029186.rn.1 TC0700003687.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029185.rn.1 TC0700003687.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398297_at - -
          Rat Expression Set 230 1398297_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906142 - -
          Rat Genome U34 Set X96488cds_at - -
          Rat Genome U34 Set X96488cds_at - -
          Rat Genome U34 Set X96488cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22205035 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355866 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55250 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline