Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407488_m1
          See other RABL2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rabl2a
          Gene Name:
          RAB, member of RAS oncogene family-like 2A
          Gene Aliases:
          Rabl2b
          Chromosome Location:
          Chr.7: 130556056 - 130564751 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407488_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rabl2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013221.1 NP_001013239.1 5 - 6 634 84
          XM_006242225.2 XP_006242287.1 5 - 6 715 84
          XM_006242226.2 XP_006242288.1 5 - 6 716 84
          XM_006242227.1 XP_006242289.1 5 - 6 436 84
          XM_006242228.2 XP_006242290.1 5 - 6 671 84
          GenBank mRNA BC083624.1 - 5 - 6 634 7134121 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003709.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rabl2a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          single fertilization
          metabolic process
          sperm motility
          Rab protein signal transduction
          cilium assembly
          GTPase activity
          GTP binding
          GDP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P571463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68118 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P571463 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P571463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P571463 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81449 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10906349 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382039_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382039_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382039_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382039_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029632.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029638.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029633.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029630.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029631.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029637.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700029634.rn.1 TC0700003709.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382039_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382039_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906349 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA944201_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21204811 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650357 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline