Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407754_m1
          See other PPHLN1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pphln1
          Gene Name:
          periphilin 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 134602109 - 134693807 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407754_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pphln1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108992.1 NP_001102462.1 9 - 10 1228 71
          XM_006242230.1 XP_006242292.1 9 - 10 1225 71
          XM_006242231.1 XP_006242293.1 8 - 9 1168 71
          XM_006242233.1 XP_006242295.1 8 - 9 1021 71
          XM_006242234.1 XP_006242296.1 7 - 8 964 71
          XM_006242235.1 XP_006242297.1 8 - 9 808 71
          XM_006242236.2 XP_006242298.1 9 - 10 992 71
          GenBank mRNA AY724510.1 - 7 - 8 904 71
          BC166484.1 - 7 - 8 757 71
          FQ211850.1 - 3 - 4 312 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001695.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P524610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 508694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84311 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P524610 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P524610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P524610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P524610 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P373178 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59504 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19801 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94778 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84922 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10898851 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389547_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389547_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389547_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389547_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013130.rn.1 TC0700001695.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013129.rn.1 TC0700001695.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013131.rn.1 TC0700001695.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013127.rn.1 TC0700001695.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700013128.rn.1 TC0700001695.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389547_at - -
          Rat Expression Set 230 1389547_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898851 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010413_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955797_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21431658 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650933 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline