Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01407948_m1
          See other TUBE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tube1
          Gene Name:
          tubulin, epsilon 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 44220823 - 44238830 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01407948_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tube1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108536.1 NP_001102006.1 10 - 11 1476 60
          XM_006256528.2 XP_006256590.1 11 - 12 1394 60
          XM_006256529.1 XP_006256591.1 10 - 11 1264 60
          GenBank mRNA BC158720.1 - 11 - 12 1343 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000792.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tubulin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule-based process
          metabolic process
          protein polymerization
          GTPase activity
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P997444 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P272839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53325 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P272839 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P997444 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P997444 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P272839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P272839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P997444 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P997444 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P272839 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P272847 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43726 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830369 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383568_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392370_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392370_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381855_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383568_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381855_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392370_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392370_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383568_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383568_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006651.rn.1 TC2000000792.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006649.rn.1 TC2000000792.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392370_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383568_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381855_at - -
          Rat Expression Set 230 1381855_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383568_at - -
          Rat Expression Set 230 1392370_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830369 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851436_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963234_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20869904 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357559 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline