Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01408041_m1
          See other RGD1310495 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1310495
          Gene Name:
          similar to KIAA1919 protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 45120693 - 45133509 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01408041_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1310495
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006256539.2 XP_006256601.1 2 - 3 359 152

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P069081 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069081 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130475 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069081 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P069081 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P213246 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386538_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381375_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391767_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384145_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381375_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386538_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391767_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384145_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386538_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386538_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381375_at - -
          Rat Expression Set 230 1386538_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391767_at - -
          Rat Expression Set 230 1381375_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384145_at - -
          Rat Expression Set 230 1386538_at - -
          Rat Expression Set 230 1384145_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391767_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232664_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20745481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353537 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65633 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline