Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01408272_s1
          See other RGD1310212 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1310212
          Gene Name:
          similar to KIAA1111-like protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 15360000 - 15364409 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01408272_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1310212
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106765.1 NP_001100235.1 1 2947 81

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P052982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50827 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052982 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P052982 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P312014 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10901089 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018217.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018215.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018218.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018212.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018216.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018211.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018214.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018213.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018219.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018210.rn.1 TC0700002261.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901089 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21528836 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352658 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline