Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01408295_g1
          See other AKAP8L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Akap8l
          Gene Name:
          A kinase (PRKA) anchor protein 8-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 14340168 - 14369831 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01408295_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Akap8l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013946.1 NP_001013968.1 6 - 7 1002 65
          XM_006241054.1 XP_006241116.1 7 - 8 910 65
          XM_006241055.1 XP_006241117.1 6 - 7 1012 65
          GenBank mRNA BC085785.1 - 6 - 7 1002 7108413 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002238.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Akap8l

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphorylation
          DNA binding
          kinase activity
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P523198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51357 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P523198 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P523198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P523198 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1034107 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P523198 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53175 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37896 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92500 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10900988 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385713_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375813_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375813_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390375_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390375_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385713_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390375_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390375_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385713_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385713_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375813_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375813_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700017994.rn.1 TC0700002238.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700017996.rn.1 TC0700002238.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385713_at - -
          Rat Expression Set 230 1375813_at - -
          Rat Expression Set 230 1385713_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390375_at - -
          Rat Expression Set 230 1390375_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375813_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10900988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21570502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365699 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline