Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01408356_m1
          See other ZFP763 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp763
          Gene Name:
          zinc finger protein 763
          Gene Aliases:
          Znf124, Znf763
          Chromosome Location:
          Chr.7: 15297004 - 15315245 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01408356_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp763
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108063.1 NP_001101533.1 3 - 4 281 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002258.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P516045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67925 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P516045 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P516045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P516045 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P516045 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10901083 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389819_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385597_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385597_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389819_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018197.rn.1 TC0700002258.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018199.rn.1 TC0700002258.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018198.rn.1 TC0700002258.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385597_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385597_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901083 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21809729 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374088 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0