Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01409431_m1
          See other SLC6A19 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc6a19
          Gene Name:
          solute carrier family 6 (neutral amino acid transporter), member 19
          Gene Aliases:
          B0at1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 32199869 - 32218628 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01409431_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc6a19
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001039722.2 NP_001034811.1 10 - 11 1582 68
          GenBank mRNA AJ890206.1 - 10 - 11 1654 68
          EF474455.1 - 10 - 11 1615 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000338.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          amino acid transmembrane transport
          neurotransmitter transport
          response to nutrient
          neutral amino acid transport
          transmembrane transport
          molecular_function
          neurotransmitter:sodium symporter activity
          neutral amino acid transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P139942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36524 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139942 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P139942 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42224 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4240 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53450 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702546 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002012.rn.1 TC0100000338.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100002013.rn.1 TC0100000338.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702546 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline