Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01410714_m1
          See other HSPA12A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hspa12a
          Gene Name:
          heat shock protein 12A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 279946811 - 280015358 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01410714_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hspa12a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107445.1 NP_001100915.1 6 - 7 1368 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007964.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P256786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84153 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P256786 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P256786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P256786 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P20751 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P182158 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P457890 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P256786 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5368 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41958 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10731095 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373480_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373480_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100064188.rn.1 TC0100007964.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373480_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373480_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731095 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA942980_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22251341 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372857 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline