Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01413116_m1
See other KLB GE Assays ›
Gene Symbol:
Klb
Gene Name:
klotho beta
Gene Aliases:
Klb-ps1, RGD1308227
Chromosome Location:
Chr.14: 44529523 - 44614097 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01413116_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
284.00
Your Price
Online offer:
266.65
266.65
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Klb
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
XM_008770179.1
XP_008768401.1
2 - 3
1527
97
Back To Top
More Information
Set Membership:
Amplicon length between 86 and 100
3' Most
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Inventoried
Probe spans exons
Panther Classification:
Molecular Function -
glycosidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
carbohydrate metabolic process
positive regulation of cell proliferation
fibroblast growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of MAPKKK cascade by fibroblast growth factor receptor signaling pathway
hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
fibroblast growth factor receptor binding
fibroblast growth factor binding
MicroArray Probes:
Agilent
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_44_P545935
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_44_P545935
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_44_P545935
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_44_P545935
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
21966603
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1349601
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-Offline