Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01413262_m1
          See other TMEM156 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem156
          Gene Name:
          transmembrane protein 156
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 44888906 - 44918377 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01413262_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem156
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025138.1 NP_001020309.1 1 - 2 114 95
          XM_008770160.1 XP_008768382.1 2 - 3 329 95
          GenBank mRNA BC091217.1 - 1 - 2 114 7384360 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000536.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem156

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P006998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006998 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P006998 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39684 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16408 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29647 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10772760 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400004142.rn.1 TC1400000536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400004141.rn.1 TC1400000536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772760 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20728118 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650942 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline