Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01413315_m1
See other LPHN3 GE Assays ›
Gene Symbol:
Lphn3
Gene Name:
latrophilin 3
Gene Aliases:
Cirl3, Lec3
Chromosome Location:
Chr.14: 28362176 - 28856419 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01413315_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
4351372
제품 정가
4,430.00
Your Price
온라인 행사가:
4430.0
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Gene Symbol: Lphn3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_130822.1
NP_570835.1
6 - 7
1499
69
XM_008769968.1
XP_008768190.1
6 - 7
1603
69
XM_008769969.1
XP_008768191.1
6 - 7
1603
69
XM_008769970.1
XP_008768192.1
6 - 7
1603
69
XM_008769971.1
XP_008768193.1
6 - 7
1603
69
XM_008769972.1
XP_008768194.1
6 - 7
1603
69
XM_008769973.1
XP_008768195.1
6 - 7
1603
69
XM_008769974.1
XP_008768196.1
6 - 7
1603
69
XM_008769975.1
XP_008768197.1
6 - 7
1603
69
XM_008769976.1
XP_008768198.1
6 - 7
1603
69
XM_008769977.1
XP_008768199.1
5 - 6
1399
69
XM_008769978.1
XP_008768200.1
6 - 7
1603
69
XM_008769979.1
XP_008768201.1
5 - 6
1399
69
XM_008769980.1
XP_008768202.1
6 - 7
1603
69
XM_008769981.1
XP_008768203.1
6 - 7
1603
69
XM_008769982.1
XP_008768204.1
6 - 7
1602
69
XM_008769983.1
XP_008768205.1
6 - 7
1602
69
XM_008769984.1
XP_008768206.1
6 - 7
1602
69
XM_008769985.1
XP_008768207.1
5 - 6
1398
69
XM_008769986.1
XP_008768208.1
5 - 6
1398
69
GenBank mRNA
AF063103.1
-
6 - 7
1499
69
AF081154.1
-
5 - 6
1320
69
AF081155.1
-
5 - 6
1320
69
AF081156.1
-
5 - 6
1320
69
AF081157.1
-
6 - 7
1524
69
AF081158.1
-
6 - 7
1524
69
AF081159.1
-
6 - 7
1524
69
Back To Top
추가 정보
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001590.rn.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length less than or equal to 70
G-protein coupled receptor
Recommended Assay
Rattus norvegicus
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Lphn3
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
G-protein coupled receptor signaling pathway
brain development
G-protein coupled receptor activity
carbohydrate binding
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR1400011746.rn.1
TC1400001590.rn.1
RTA TC
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline