Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01414655_m1
          See other GNPNAT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnpnat1
          Gene Name:
          glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1
          Gene Aliases:
          RGD1563144
          Chromosome Location:
          Chr.15: 19721027 - 19734032 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01414655_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gnpnat1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134756.1 NP_001128228.1 5 - 6 491 129
          NM_001134757.1 NP_001128229.1 4 - 5 497 129
          XM_006251782.2 XP_006251844.1 5 - 6 508 129
          XM_006251783.2 XP_006251845.1 5 - 6 556 129
          XM_006251784.2 XP_006251846.1 5 - 6 504 129
          GenBank mRNA BC160861.1 - 4 - 5 497 7322586 129
          CA339205.1 - 5 - 6 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001443.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          acetyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          glucosamine metabolic process
          N-acetylglucosamine metabolic process
          glucosamine 6-phosphate N-acetyltransferase activity
          monosaccharide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P031250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P031249 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1033294 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30625 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782846 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375530_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375530_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375530_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375530_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500009196.rn.1 TC1500001443.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500009195.rn.1 TC1500001443.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375530_at - -
          Rat Expression Set 230 1375530_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782846 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072540_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374581 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline