Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01415112_m1
          See other BROX GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Brox
          Gene Name:
          BRO1 domain and CAAX motif containing
          Gene Aliases:
          RGD1307161
          Chromosome Location:
          Chr.13: 101677896 - 101697738 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01415112_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Brox
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025669.1 NP_001020840.1 12 - 13 1227 70
          XM_006250354.2 XP_006250416.1 10 - 11 1077 70
          GenBank mRNA BC097348.1 - 12 - 13 1227 7460070 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300002118.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Brox

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P266568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166938 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P266568 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P266568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P266568 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P424092 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P266568 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10770479 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398927_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398927_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398927_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398927_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300015138.rn.1 TC1300002118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300015137.rn.1 TC1300002118.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398927_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398927_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10770479 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177491_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22119828 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370992 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline