Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01416611_m1
          See other TAL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tal1
          Gene Name:
          T-cell acute lymphocytic leukemia 1
          Gene Aliases:
          Tal-1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 133864403 - 133878604 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01416611_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tal1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107958.2 NP_001101428.2 4 - 5 963 65
          XM_006238615.2 XP_006238677.1 4 - 5 829 65
          XM_006238617.1 XP_006238679.1 4 - 5 1037 65
          XM_006238618.2 XP_006238680.1 3 - 4 681 65
          XM_008763967.1 XP_008762189.1 4 - 5 1348 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001235.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic helix-loop-helix transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          angiogenesis
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          locomotory behavior
          biological_process
          spinal cord association neuron differentiation
          hemopoiesis
          myeloid cell differentiation
          neuron differentiation
          erythrocyte differentiation
          megakaryocyte differentiation
          platelet formation
          basophil differentiation
          positive regulation of protein complex assembly
          embryonic hemopoiesis
          megakaryocyte development
          regulation of cell proliferation
          erythrocyte maturation
          cell fate commitment
          regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of chromatin assembly or disassembly
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          generation of neurons
          positive regulation of cell division
          astrocyte fate commitment
          definitive hemopoiesis
          hemangioblast cell differentiation
          hematopoietic stem cell differentiation
          regulation of mast cell differentiation
          regulation of stem cell population maintenance
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor binding
          molecular_function
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          enzyme binding
          histone deacetylase binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity
          E-box binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P024282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P714723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120351 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P714723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P024282 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P714723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P714723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P024282 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P431564 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P702668 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871073 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10871071 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394720_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394720_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389342_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389342_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394720_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389342_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389342_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394720_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500008417.rn.1 TC0500001235.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389342_at - -
          Rat Expression Set 230 1389342_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394720_at - -
          Rat Expression Set 230 1394720_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10871071 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112988_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22197535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040620 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline