Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01417848_g1
          See other DNAJA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnaja4
          Gene Name:
          DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 59278262 - 59294003 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01417848_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnaja4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025411.1 NP_001020582.1 7 - 8 1531 119
          GenBank mRNA BC082010.1 - 7 - 8 1529 7131770 119
          BC097438.1 - 7 - 8 1531 7455678 119

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnaja4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to heat
          protein refolding
          negative regulation of inclusion body assembly
          ATP binding
          heat shock protein binding
          metal ion binding
          unfolded protein binding
          chaperone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P459918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12473 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P459918 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P459918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P459918 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P459918 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70146 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910087 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702406 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910084 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372103_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395572_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372103_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395572_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398343_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398343_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395572_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398343_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395572_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372103_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398343_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372103_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004914.rn.1 TC0800000740.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004915.rn.1 TC0800000740.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1395572_at - -
          Rat Expression Set 230 1395572_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910084 - -
          Rat Genome U34 Set AA848268_at - -
          Rat Genome U34 Set AA848268_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372010 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0