Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01418127_m1
          See other BUD13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bud13
          Gene Name:
          BUD13 homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          RGD1308076
          Chromosome Location:
          Chr.8: 50573026 - 50588860 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01418127_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bud13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025277.1 NP_001020448.1 9 - 10 1826 119
          GenBank mRNA BC097995.1 - 9 - 10 1826 7446660 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800003651.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bud13

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P455091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91717 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P455091 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P455091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P455091 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P455091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12968 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48103 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10909747 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377480_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377480_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377480_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377480_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800029816.rn.1 TC0800003651.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800029817.rn.1 TC0800003651.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377480_at - -
          Rat Expression Set 230 1377480_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909747 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875004_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374439 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0