Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01419501_m1
          See other KLHL15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl15
          Gene Name:
          kelch-like family member 15
          Gene Aliases:
          RGD1563101
          Chromosome Location:
          Chr.X: 63343006 - 63394190 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01419501_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108021.1 NP_001101491.1 2 - 3 788 117
          XM_006257022.2 XP_006257084.1 5 - 6 1063 117
          XM_006257023.2 XP_006257085.1 2 - 3 1188 117
          XM_006257024.2 XP_006257086.1 3 - 4 1239 117
          XM_006257027.2 XP_006257089.1 2 - 3 2117 117
          XM_008773257.1 XP_008771479.1 1 - 2 2908 117
          XM_008773259.1 XP_008771481.1 4 - 5 1283 117
          XM_008773260.1 XP_008771482.1 1 - 2 2908 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000534.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116033 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018982 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018982 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P316651 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58698 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10934007 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003344.rn.1 TC0X00000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003343.rn.1 TC0X00000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003345.rn.1 TC0X00000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003346.rn.1 TC0X00000534.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934007 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22075642 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362048 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline