Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01420680_m1
          See other MEF2BNB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mef2bnb
          Gene Name:
          MEF2B neighbor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 21022500 - 21029163 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01420680_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mef2bnb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001145726.1 NP_001139198.1 5 - 6 431 57
          GenBank mRNA CB782819.1 - 5 - 6 451 57
          DV714338.1 - 5 - 6 414 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600002129.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          heart development

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P004531 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130759 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P004531 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P004531 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P004531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100904 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P468661 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791083 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791082 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791080 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380921_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373834_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374740_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380921_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374740_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373834_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373834_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373834_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380921_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374740_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380921_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374740_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600016116.rn.1 TC1600002129.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600016115.rn.1 TC1600002129.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373834_at - -
          Rat Expression Set 230 1374740_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374740_at - -
          Rat Expression Set 230 1373834_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380921_at - -
          Rat Expression Set 230 1380921_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013595_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137608_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20711751 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline