Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01420704_m1
          See other SSBP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ssbp4
          Gene Name:
          single stranded DNA binding protein 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 20578116 - 20589295 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01420704_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ssbp4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014236.1 NP_001014258.1 1 - 2 201 92
          XM_006252912.2 XP_006252974.1 1 - 2 214 92
          XM_008771139.1 XP_008769361.1 1 - 2 216 92
          XM_008771140.1 XP_008769362.1 1 - 2 214 92
          XM_008771141.1 XP_008769363.1 1 - 2 214 92
          XM_008771142.1 XP_008769364.1 1 - 2 214 92
          GenBank mRNA BC079147.1 - 1 - 2 201 7128392 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000294.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ssbp4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          single-stranded DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P139000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68674 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139000 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P139000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P139000 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97351 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787520 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375351_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375351_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375351_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375351_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002950.rn.1 TC1600000294.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002946.rn.1 TC1600000294.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375351_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375351_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787520 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044237_r_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044851_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044237_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI028998_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI028998_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230291_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22014794 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358171 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline