Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01420902_m1
          See other SLC4A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc4a5
          Gene Name:
          solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter, member 5
          Gene Aliases:
          NBC4
          Chromosome Location:
          Chr.4: 114918488 - 115002290 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01420902_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc4a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_212512.1 NP_997677.1 23 - 24 3159 65
          GenBank mRNA AB118905.1 - 21 - 22 2923 65
          AY496959.1 - 23 - 24 3159 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001242.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc4a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          epithelial cell development
          renal system process
          regulation of systemic arterial blood pressure
          ion transport
          anion transport
          regulation of pH
          regulation of gene expression
          bicarbonate transport
          cerebrospinal fluid secretion
          sodium ion transmembrane transport
          mitochondrion distribution
          regulation of intracellular pH
          retina development in camera-type eye
          anion transmembrane transport
          inorganic anion exchanger activity
          sodium:bicarbonate symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P099293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13677 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P099293 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P099293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P099293 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P524779 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9597 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100447 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50219 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59220 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856673 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008812.rn.1 TC0400001242.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008813.rn.1 TC0400001242.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008814.rn.1 TC0400001242.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008815.rn.1 TC0400001242.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856673 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21169643 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374142 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56714 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline