Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01420983_m1
          See other HDAC11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hdac11
          Gene Name:
          histone deacetylase 11
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 122781095 - 122798355 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01420983_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hdac11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106610.2 NP_001100080.2 9 - 10 904 56
          GenBank mRNA BC166430.1 - 9 - 10 904 7131565 56

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001404.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oligodendrocyte development
          histone deacetylation
          molecular_function
          histone deacetylase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P493900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20892 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P493900 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P493900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P493900 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P260475 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P796938 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35298 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10857267 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374954_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374954_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374954_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374954_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400009982.rn.1 TC0400001404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400009980.rn.1 TC0400001404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400009981.rn.1 TC0400001404.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374954_at - -
          Rat Expression Set 230 1374954_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21638870 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358077 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline