Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01421541_m1
          See other CRYAB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cryab
          Gene Name:
          crystallin, alpha B
          Gene Aliases:
          AACRYA
          Chromosome Location:
          Chr.8: 55178864 - 55182544 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01421541_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cryab
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA CK357656.1 - 2 - 3 332 83
          FQ217150.1 - 2 - 3 362 83
          FQ217655.1 - 2 - 3 364 83
          FQ220032.1 - 621 83
          FQ220162.1 - 2 - 3 363 83
          FQ221038.1 - 2 - 3 361 83
          FQ221154.1 - 2 - 3 352 83
          FQ221373.1 - 2 - 3 362 83
          FQ222161.1 - 2 - 3 362 83
          FQ222277.1 - 2 - 3 275 83
          FQ222316.1 - 2 - 3 361 83
          FQ222897.1 - 2 - 3 363 83
          FQ223053.1 - 2 - 3 361 83
          FQ224290.1 - 2 - 3 363 83
          FQ228448.1 - 2 - 3 361 83
          FQ228589.1 - 2 - 3 362 83
          M55534.1 - 901 83
          S74229.1 - 2 - 3 325 83
          S77138.1 - 2 - 3 339 83
          S77142.1 - 2 - 3 324 83
          X60351.1 - 2 - 3 331 83

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P531758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3529 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P531758 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P531758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P531758 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P531758 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83135 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10909892 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370026_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370026_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370026_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370026_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370026_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370026_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909892 - -
          Rat Genome U34 Set X60351cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M55534mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M55534mRNA_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365447 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54968 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline