Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01421747_m1
          See other ITGA11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Itga11
          Gene Name:
          integrin, alpha 11
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 67566872 - 67683973 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01421747_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Itga11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108156.1 NP_001101626.1 7 - 8 803 54
          XM_008766277.1 XP_008764499.1 2 - 3 362 54
          XM_008766278.1 XP_008764500.1 7 - 8 1199 54

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000891.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          integrin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          substrate-dependent cell migration
          cell-matrix adhesion
          integrin-mediated signaling pathway
          biological_process
          cell adhesion mediated by integrin
          collagen-activated signaling pathway
          molecular_function
          collagen binding
          collagen receptor activity
          collagen binding involved in cell-matrix adhesion

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P136083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84809 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136083 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P136083 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P452811 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26917 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76535 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73231 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910678 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394824_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394824_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394824_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394824_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800006244.rn.1 TC0800000891.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394824_at - -
          Rat Expression Set 230 1394824_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910678 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21208312 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368972 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline