Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01421784_m1
          See other PARP16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Parp16
          Gene Name:
          poly (ADP-ribose) polymerase family, member 16
          Gene Aliases:
          ARTD15, LRRGT00109, RGD1306243
          Chromosome Location:
          Chr.8: 70712392 - 70731212 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01421784_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Parp16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014093.1 NP_001014115.1 5 - 6 954 73
          XM_006243257.2 XP_006243319.1 6 - 7 1342 73
          XM_006243258.2 XP_006243320.1 6 - 7 1110 73
          XM_008766279.1 XP_008764501.1 5 - 6 1135 73
          GenBank mRNA AY387095.1 - 1206 73
          BC085908.1 - 5 - 6 954 7096186 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000935.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Parp16

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein ADP-ribosylation
          activation of signaling protein activity involved in unfolded protein response
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          negative regulation of cell death
          protein auto-ADP-ribosylation
          positive regulation of protein serine/threonine kinase activity
          NAD+ ADP-ribosyltransferase activity
          kinase binding
          protein serine/threonine kinase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P289445 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P090331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20372 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P090331 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P289445 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P289445 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P090331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P090331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P289445 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545649 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P289445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10910915 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374693_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374693_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374693_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374693_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800006716.rn.1 TC0800000935.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800006717.rn.1 TC0800000935.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374693_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374693_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10910915 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012074_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22346281 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365164 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline