Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01421948_m1
          See other FXYD6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fxyd6
          Gene Name:
          FXYD domain-containing ion transport regulator 6
          Gene Aliases:
          Php
          Chromosome Location:
          Chr.8: 49676508 - 49703419 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01421948_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fxyd6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022005.2 NP_071288.1 4 - 5 396 98
          XM_008766171.1 XP_008764393.1 4 - 5 425 98
          GenBank mRNA AA799380.1 - 4 - 5 346 98
          AB030908.1 - 4 - 5 210 98
          AF142439.1 - 4 - 5 206 98
          BC072528.1 - 4 - 5 202 7096832 98
          BM385427.1 - 5 - 6 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000599.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fxyd6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ion transmembrane transport
          ion channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P083609 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P729743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36140 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P083609 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P729743 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P083609 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P729743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P083609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P729743 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P729743 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16999 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11089 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41806 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20733 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10909639 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370248_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370248_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370248_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370248_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003868.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003871.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003875.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003869.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003873.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800003874.rn.1 TC0800000599.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370248_at - -
          Rat Expression Set 230 1370248_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909639 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179595_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22265117 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365784 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59954 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline