Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01424424_m1
          See other YIPF6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Yipf6
          Gene Name:
          Yip1 domain family, member 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.X: 68625771 - 68637780 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01424424_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Yipf6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025747.1 NP_001020918.1 6 - 7 596 100
          XM_006257077.2 XP_006257139.1 8 - 9 753 100
          GenBank mRNA BC097987.1 - 6 - 7 596 7444864 100
          FQ211792.1 - 6 - 7 681 100

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00000580.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Yipf6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intestinal epithelial cell development
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P081198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892938 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081198 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P081198 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P297722 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96217 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10934146 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003552.rn.1 TC0X00000580.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003551.rn.1 TC0X00000580.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003553.rn.1 TC0X00000580.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003554.rn.1 TC0X00000580.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00003555.rn.1 TC0X00000580.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10934146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21031066 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366497 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline