Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01424801_m1
          See other CREBBP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Crebbp
          Gene Name:
          CREB binding protein
          Gene Aliases:
          CBP, RSTS, RTS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 11594914 - 11721039 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01424801_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Crebbp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133381.3 NP_596872.3 30 - 31 5193 88
          XM_008767524.1 XP_008765746.1 29 - 30 4909 88
          GenBank mRNA AY462245.1 - 30 - 31 5193 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000158.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Crebbp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          cell proliferation
          histone acetylation
          N-terminal peptidyl-lysine acetylation
          germ-line stem cell population maintenance
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          response to interleukin-1
          positive regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription factor binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription factor binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          p53 binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          protein binding
          transcription factor binding
          zinc ion binding
          acetyltransferase activity
          activating transcription factor binding
          peroxisome proliferator activated receptor binding
          MRF binding
          SMAD binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P071540 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P829251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21767 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P829251 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P829251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P829251 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P829251 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13167 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P279912 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79133 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12260 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4639 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57831 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44119 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103142 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10731817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10731851 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385852_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380027_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382264_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380027_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399104_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382264_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385852_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387619_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399104_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387619_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380027_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385852_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380027_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387619_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385852_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382264_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387619_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382264_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000001420.rn.1 TC1000000158.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000001425.rn.1 TC1000000158.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000001423.rn.1 TC1000000158.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000001426.rn.1 TC1000000158.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000001427.rn.1 TC1000000158.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399104_at - -
          Rat Expression Set 230 1399104_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387619_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387619_at - -
          Rat Expression Set 230 1380027_at - -
          Rat Expression Set 230 1382264_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382264_at - -
          Rat Expression Set 230 1385852_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385852_at - -
          Rat Expression Set 230 1380027_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10731817 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997929_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137114_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21324470 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline