Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01424865_g1
          See other PLA2G10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pla2g10
          Gene Name:
          phospholipase A2, group X
          Gene Aliases:
          PLA2GX, sPLA2-X
          Chromosome Location:
          Chr.10: 1509732 - 1520970 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01424865_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pla2g10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017176.2 NP_058872.1 2 - 3 253 87
          GenBank mRNA AF166100.1 - 2 - 3 255 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002164.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation 1700 Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pla2g10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phospholipid metabolic process
          axon guidance
          positive regulation of lipid storage
          lipid catabolic process
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          positive regulation of prostaglandin secretion
          cholesterol homeostasis
          regulation of macrophage activation
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          lysophospholipid transport
          positive regulation of arachidonic acid secretion
          negative regulation of cholesterol efflux
          phospholipase activity
          phospholipase A2 activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P027690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49702 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P027690 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P027690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P027690 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P498463 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84644 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63264 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10740286 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387250_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387250_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387250_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387250_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000019514.rn.1 TC1000002164.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387250_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387250_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10740286 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851843_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22289395 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355559 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53612 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline