Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01425216_m1
          See other ADAMTS9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adamts9
          Gene Name:
          ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 124660254 - 124858283 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01425216_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adamts9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107877.1 NP_001101347.1 27 - 28 4578 60
          XM_006236915.2 XP_006236977.1 28 - 29 4716 60
          XM_006236916.2 XP_006236978.1 28 - 29 4716 60
          XM_008763126.1 XP_008761348.1 28 - 29 4716 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003371.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          integrin-mediated signaling pathway
          positive regulation of melanocyte differentiation
          regulation of developmental pigmentation
          endopeptidase activity
          metalloendopeptidase activity
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P253208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37604 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P253208 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P253208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P253208 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P253208 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90308 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69534 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98810 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25337 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864185 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376481_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376481_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394518_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394518_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376481_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376481_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400023930.rn.1 TC0400003371.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376481_at - -
          Rat Expression Set 230 1376481_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394518_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394518_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864185 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22182604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358241 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline