Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01425337_m1
          See other NAGK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nagk
          Gene Name:
          N-acetylglucosamine kinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 115472976 - 115482904 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01425337_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nagk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037768.1 NP_001032857.1 9 - 10 882 74
          XM_006236740.2 XP_006236802.1 8 - 9 1840 74
          GenBank mRNA BC079456.1 - 8 - 9 766 74
          BC107647.1 - 9 - 10 882 7930414 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001262.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nagk

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          N-acetylglucosamine metabolic process
          N-acetylneuraminate catabolic process
          carbohydrate phosphorylation
          ATP binding
          N-acylmannosamine kinase activity
          N-acetylglucosamine kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P269843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149028 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P269843 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P269843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P269843 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P269843 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43452 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856747 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373939_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373939_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373939_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373939_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400008923.rn.1 TC0400001262.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373939_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373939_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856747 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236719_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21621720 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372463 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0