Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426096_m1
          See other PODXL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Podxl2
          Gene Name:
          podocalyxin-like 2
          Gene Aliases:
          RGD1305815
          Chromosome Location:
          Chr.4: 120785494 - 120817335 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426096_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Podxl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106607.1 NP_001100077.1 6 - 7 1437 106
          GenBank mRNA BC161970.1 - 6 - 7 1479 9028963 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003306.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          leukocyte tethering or rolling

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P241398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241398 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P241398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P241398 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P241398 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47463 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80654 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863940 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372048_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372048_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372048_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372048_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400023485.rn.1 TC0400003306.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400023487.rn.1 TC0400003306.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372048_at - -
          Rat Expression Set 230 1372048_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863940 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI060131_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171610_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22258231 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355505 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline