Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426202_m1
          See other EOGT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eogt
          Gene Name:
          EGF domain-specific O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase
          Gene Aliases:
          Aer61
          Chromosome Location:
          Chr.4: 129477779 - 129515435 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426202_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eogt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009502.1 NP_001009502.1 17 - 18 1894 60
          XM_008763144.1 XP_008761366.1 14 - 15 1568 60
          XM_008763145.1 XP_008761367.1 15 - 16 1480 60
          XM_008763146.1 XP_008761368.1 13 - 14 1360 60
          XM_008763147.1 XP_008761369.1 14 - 15 1625 60
          GenBank mRNA AJ868236.1 - 17 - 18 1894 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400004162.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eogt

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosyltransferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein O-linked glycosylation
          metabolic process
          protein N-acetylglucosaminyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P078827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157387 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078827 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P078827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P078827 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P785427 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1974 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49089 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70428 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864331 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385230_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385230_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385230_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385230_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400029896.rn.1 TC0400004162.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385230_at - -
          Rat Expression Set 230 1385230_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22100081 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355301 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline