Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426378_m1
          See other SERPINB5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serpinb5
          Gene Name:
          serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5
          Gene Aliases:
          Maspin, PI-5, Pi5
          Chromosome Location:
          Chr.13: 26903052 - 26923253 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426378_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serpinb5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057108.2 NP_476449.1 5 - 6 679 131
          XM_008769405.1 XP_008767627.1 4 - 5 837 131

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000087.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Serpinb5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          morphogenesis of an epithelium
          negative regulation of endopeptidase activity
          extracellular matrix organization
          regulation of epithelial cell proliferation
          prostate gland morphogenesis
          serine-type endopeptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1026260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75662 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1026260 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1026260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1026260 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1026260 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P365506 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13030 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3708 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99188 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10763324 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369972_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369972_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369972_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369972_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300000418.rn.1 TC1300000087.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369972_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369972_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10763324 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070106_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21684511 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376504 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline