Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426802_m1
          See other ATP6V0D1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp6v0d1
          Gene Name:
          ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit D1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 37481782 - 37525762 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426802_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp6v0d1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001011927.1 NP_001011927.1 4 - 5 642 152
          GenBank mRNA BC088462.1 - 4 - 5 642 7127604 152
          FQ213716.1 - 4 - 5 658 152
          FQ215412.1 - 3 - 4 377 152

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001349.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp6v0d1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          brain development
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          hydrogen ion transmembrane transport
          hydrogen-exporting ATPase activity, phosphorylative mechanism
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P326198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117371 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P326198 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P326198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P326198 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P326198 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53281 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17522 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66245 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9946 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10810649 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388365_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388365_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388365_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388365_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900010870.rn.1 TC1900001349.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388365_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388365_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810649 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169494_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20762605 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375819 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376638 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline