Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426808_m1
          See other USP10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Usp10
          Gene Name:
          ubiquitin specific peptidase 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 52566277 - 52608820 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426808_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Usp10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034146.1 NP_001029318.1 12 - 13 2216 111
          XM_008772609.1 XP_008770831.1 12 - 13 2549 111
          XM_008772610.1 XP_008770832.1 12 - 13 2544 111
          GenBank mRNA BC105892.1 - 12 - 13 2216 7367339 111

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000720.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Usp10

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          autophagy
          regulation of autophagy
          protein deubiquitination
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of proteasomal protein catabolic process
          p53 binding
          cysteine-type endopeptidase activity
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity
          ion channel binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P157029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39038 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157029 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P157029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P157029 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P206258 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1071355 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69336 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42411 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86146 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808362 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372150_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398453_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398453_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372150_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372150_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372150_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006002.rn.1 TC1900000720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006001.rn.1 TC1900000720.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006003.rn.1 TC1900000720.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372150_at - -
          Rat Expression Set 230 1372150_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808362 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA859327_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21411310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369663 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline