Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01426837_g1
          See other CENPT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cenpt
          Gene Name:
          centromere protein T
          Gene Aliases:
          RGD1309383
          Chromosome Location:
          Chr.19: 37813284 - 37819777 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01426837_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cenpt
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024257.1 NP_001019428.1 12 - 13 1440 124
          XM_006255494.2 XP_006255556.1 13 - 14 1558 124
          XM_006255495.2 XP_006255557.1 13 - 14 1517 124
          GenBank mRNA BC093396.1 - 12 - 13 1440 7388929 124

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001358.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cenpt

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitotic cell cycle
          chromosome segregation
          mitotic nuclear division
          chromosome organization
          cell division
          kinetochore assembly
          DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1039606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108194 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1039606 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1039606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1039606 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1039606 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67456 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810715 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810713 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810716 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810712 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810714 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10810703 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375937_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375937_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378983_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380482_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380482_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378983_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378664_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378664_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375937_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375937_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011015.rn.1 TC1900001358.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011017.rn.1 TC1900001358.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011019.rn.1 TC1900001358.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011016.rn.1 TC1900001358.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900011022.rn.1 TC1900001358.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375937_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1375937_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1380482_at - -
          Rat Expression Set 230 1380482_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10810703 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029864_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045899_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045899_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177915_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21730276 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357040 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline