Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01428058_m1
          See other BTNL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Btnl2
          Gene Name:
          butyrophilin-like 2 (MHC class II associated)
          Gene Aliases:
          BTL-II, Ng9
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4143321 - 4154978 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01428058_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Btnl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053815.1 NP_446267.1 5 - 6 1082 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000141.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          positive regulation of T cell proliferation
          negative regulation of T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of interleukin-2 secretion
          molecular_function
          receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P114798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104745 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P114798 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P114798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P114798 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831543 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393675_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393675_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001179.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001182.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001183.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001181.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001175.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001177.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001176.rn.1 TC2000000141.rn.1 RTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21719387 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374534 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline