Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01428459_g1
          See other MIF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mif LOC103694877
          Gene Name:
          macrophage migration inhibitory factor (glycosylation-inhibiting factor)
          macrophage migration inhibitory factor
          Gene Aliases:
          -
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 13732114 - 13732979 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.Un|NW_007906821: 11287 - 12316 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Rn01428459_g1
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mif
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031051.1 NP_112313.1 2 - 3 364 61
          GenBank mRNA BC061545.1 - 2 - 3 348 6920605 61
          FQ210474.1 - 2 - 3 346 61
          FQ213295.1 - 2 - 3 333 61
          FQ217414.1 - 2 - 3 344 61
          FQ218686.1 - 2 - 3 333 61
          FQ222835.1 - 2 - 3 360 61
          FQ223656.1 - 2 - 3 321 61
          FQ229019.1 - 2 - 3 344 61
          FQ229084.1 - 2 - 3 344 61
          S73424.1 - 2 - 3 329 61
          U20999.1 - 2 - 3 335 61
          U62326.1 - 2 - 3 364 61
          Gene Symbol: LOC103694877
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008773846.1 XP_008772068.1 2 - 3 528 61

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mif
          Click here to find siRNAs for Gene LOC103694877

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          decarboxylase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          prostaglandin biosynthetic process
          positive regulation of protein phosphorylation
          hair follicle development
          brain renin-angiotensin system
          positive regulation of acute inflammatory response
          negative regulation of mature B cell apoptotic process
          inflammatory response
          cell surface receptor signaling pathway
          spermatogenesis
          brain development
          aging
          cell aging
          metabolic process
          cell proliferation
          response to heat
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          response to inorganic substance
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of protein kinase A signaling
          positive regulation of smooth muscle cell migration
          carboxylic acid metabolic process
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of B cell proliferation
          positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          negative regulation of cellular protein metabolic process
          response to estradiol
          response to lipopolysaccharide
          response to progesterone
          response to menaquinone
          response to insulin
          negative regulation of myeloid cell apoptotic process
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          response to vitamin E
          wound healing
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of phosphorylation
          response to drug
          drinking behavior
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of potassium ion transport
          positive regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          skin development
          innate immune response
          positive regulation of glycolytic process
          positive regulation of glucose import
          positive regulation of fibroblast proliferation
          positive regulation of axon regeneration
          positive regulation of cytokine secretion
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of immune response
          positive chemotaxis
          response to glucocorticoid
          positive regulation of prostaglandin secretion involved in immune response
          positive regulation of myeloid leukocyte cytokine production involved in immune response
          protein homotrimerization
          cellular response to hydrogen peroxide
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          negative regulation of cell cycle arrest
          cellular response to hypoxia
          positive regulation of arachidonic acid secretion
          negative regulation of cell aging
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production
          dopachrome isomerase activity
          receptor binding
          cytokine activity
          cytokine receptor binding
          protein complex binding
          chemoattractant activity
          phenylpyruvate tautomerase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P487249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P058162 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P487249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P487249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P058162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P487249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P058162 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P487249 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10829649 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367609_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367609_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367609_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367609_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367609_at - -
          Rat Expression Set 230 1367609_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10829649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719286 - -
          Rat Genome U34 Set S73424_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009801_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009801_at - -
          Rat Genome U34 Set S73424_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22235255 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356539 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49011 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-x7g5t:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0