Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429350_m1
          See other RT1-DB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RT1-Db1
          Gene Name:
          RT1 class II, locus Db1
          Gene Aliases:
          Db1, RT1-Db, RT1-Db1n
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4087621 - 4097190 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429350_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RT1-Db1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008884.2 NP_001008884.1 2 - 3 423 119
          GenBank mRNA AF084933.1 - 2 - 3 363 119
          AY626207.1 - 2 - 3 359 119
          BC087691.1 - 3 - 4 343 7310949 119
          CO563535.1 - 2 - 3 423 119
          FQ225193.1 - 2 - 3 411 119
          FQ226850.1 - 2 - 3 411 119
          FQ227087.1 - 2 - 3 406 119
          FQ228005.1 - 2 - 3 411 119
          FQ228124.1 - 2 - 3 388 119
          FQ228129.1 - 2 - 3 411 119
          FQ228185.1 - 2 - 3 429 119
          FQ231387.1 - 2 - 3 411 119
          FQ231709.1 - 2 - 3 411 119
          FQ232046.1 - 2 - 3 411 119
          FQ232453.1 - 2 - 3 411 119
          FQ233049.1 - 2 - 3 407 119
          FQ233335.1 - 2 - 3 411 119
          FQ233396.1 - 2 - 3 411 119
          FQ233801.1 - 2 - 3 411 119
          FQ234464.1 - 2 - 3 410 119
          KC222950.1 - 2 - 3 359 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000137.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene RT1-Db1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immunoglobulin production involved in immunoglobulin mediated immune response
          inflammatory response to antigenic stimulus
          humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin
          peptide antigen assembly with MHC class II protein complex
          antigen processing and presentation of peptide or polysaccharide antigen via MHC class II
          polysaccharide assembly with MHC class II protein complex
          negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus
          immune response
          biological_process
          detection of bacterium
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II
          regulation of interleukin-4 production
          negative regulation of interferon-gamma production
          response to interferon-gamma
          positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          T-helper 1 type immune response
          negative regulation of T cell proliferation
          protein tetramerization
          regulation of interleukin-10 secretion
          molecular_function
          MHC class II protein complex binding
          peptide antigen binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P134927 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22739 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P134927 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130578 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P134927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P134927 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P130513 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P139882 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P130516 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64924 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36630 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831557 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370382_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370383_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370383_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370382_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370382_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370382_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370383_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370383_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001138.rn.1 TC2000000137.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001144.rn.1 TC2000000137.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001140.rn.1 TC2000000137.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370383_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1370382_at - -
          Rat Expression Set 230 1370383_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1370382_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831557 - -
          Rat Genome U34 Set X53054_at - -
          Rat Genome U34 Set X53054_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI111537_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169390_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22240923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376459 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline