Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429597_m1
          See other TBC1D22B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tbc1d22b
          Gene Name:
          TBC1 domain family, member 22B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 8216097 - 8278344 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429597_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tbc1d22b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025059.1 NP_001020230.1 9 - 10 1428 119
          GenBank mRNA AY380821.1 - 9 - 10 1428 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000321.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tbc1d22b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          regulation of cilium assembly

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P132928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13711 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P13711 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P132928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P132928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P13711 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P462364 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13711 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5673 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46853 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16005 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10828892 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373622_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373622_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373622_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373622_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000002992.rn.1 TC2000000321.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373622_at - -
          Rat Expression Set 230 1373622_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10828892 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817796_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21208722 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040537 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356219 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline