Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429661_m1
          See other PLEK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plek
          Gene Name:
          pleckstrin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 100151518 - 100184192 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429661_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plek
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025750.1 NP_001020921.1 7 - 8 1053 98
          XM_006251520.1 XP_006251582.1 7 - 8 1047 98
          GenBank mRNA BC098846.1 - 7 - 8 1053 7379453 98
          FQ225547.1 - 7 - 8 929 99
          FQ232611.1 - 7 - 8 913 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002279.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Plek

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hematopoietic progenitor cell differentiation
          platelet degranulation
          vesicle docking involved in exocytosis
          integrin-mediated signaling pathway
          positive regulation of platelet activation
          negative regulation of inositol phosphate biosynthetic process
          positive regulation of inositol-polyphosphate 5-phosphatase activity
          cell projection organization
          positive regulation of actin filament depolymerization
          phospholipase C-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway
          cortical actin cytoskeleton organization
          ruffle organization
          actin cytoskeleton reorganization
          positive regulation of actin filament bundle assembly
          positive regulation of integrin activation
          negative regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          phosphatidylinositol metabolic process
          regulation of cell diameter
          thrombin receptor signaling pathway
          platelet aggregation
          protein kinase C signaling
          protein secretion by platelet
          protein kinase C binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P175530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147887 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P175530 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P175530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P175530 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P175530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30511 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80685 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10727 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10778558 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390687_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390687_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390687_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390687_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400016966.rn.1 TC1400002279.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400016967.rn.1 TC1400002279.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390687_at - -
          Rat Expression Set 230 1390687_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778558 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799323_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352911 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline