Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01429852_m1
          See other TRAF3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Traf3
          Gene Name:
          Tnf receptor-associated factor 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 135610698 - 135720247 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01429852_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Traf3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108724.1 NP_001102194.1 9 - 10 1053 64
          XM_006240596.2 XP_006240658.1 9 - 10 1098 64

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001586.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytokine production
          toll-like receptor signaling pathway
          Toll signaling pathway
          biological_process
          protein ubiquitination
          regulation of proteolysis
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          regulation of interferon-beta production
          tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          regulation of apoptotic process
          innate immune response
          regulation of defense response to virus
          molecular_function
          ubiquitin-protein transferase activity
          tumor necrosis factor receptor binding
          zinc ion binding
          protein kinase binding
          ubiquitin protein ligase binding
          thioesterase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P335636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P111337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27592 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P111337 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335636 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P111337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P335636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P111337 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P335636 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84796 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56818 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19541 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96070 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887279 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887280 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887278 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10887270 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395434_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373482_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395434_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373482_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395434_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395434_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600011033.rn.1 TC0600001586.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373482_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373482_at - -
          Rat Expression Set 230 1395434_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395434_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10887270 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965179_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21715280 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353682 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline