Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01430016_m1
          See other EML1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eml1
          Gene Name:
          echinoderm microtubule associated protein like 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 132367342 - 132450488 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01430016_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Eml1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025741.1 NP_001020912.1 2358 64
          GenBank mRNA BC097450.1 - 2358 7456735 64

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eml1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          mitotic spindle organization
          neuroblast proliferation
          brain development
          microtubule binding
          tubulin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P054765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P054765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P208779 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75254 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96937 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10892 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91775 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940656 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI044845_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366113 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0