Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01430278_m1
          See other MOK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mok
          Gene Name:
          MOK protein kinase
          Gene Aliases:
          Rage
          Chromosome Location:
          Chr.6: 135228755 - 135259746 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01430278_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mok
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001010965.1 NP_001010965.1 7 - 8 742 124
          XM_006240589.2 XP_006240651.2 7 - 8 902 124
          XM_006240590.2 XP_006240652.2 7 - 8 902 124
          XM_006240592.2 XP_006240654.2 5 - 6 782 124
          XM_006240593.2 XP_006240655.2 7 - 8 902 124
          XM_008764944.1 XP_008763166.1 4 - 5 692 124
          XM_008764945.1 XP_008763167.1 4 - 5 626 124
          GenBank mRNA BC079440.1 - 7 - 8 742 7115407 124

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003198.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mok

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          biological_process
          molecular_function
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P742084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71310 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P742084 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P742084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P742084 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1013837 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84890 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65829 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92556 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892197 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380655_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380655_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380655_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380655_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600022626.rn.1 TC0600003198.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600022628.rn.1 TC0600003198.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600022629.rn.1 TC0600003198.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380655_at - -
          Rat Expression Set 230 1380655_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892197 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21372643 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368862 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58167 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline