Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01430311_m1
          See other BEGAIN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Begain
          Gene Name:
          brain-enriched guanylate kinase-associated
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 132936964 - 132972569 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01430311_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Begain
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001111115.1 NP_001104585.1 6 - 7 531 58
          NM_024163.2 NP_077077.1 6 - 7 551 58
          XM_008764858.1 XP_008763080.1 7 - 8 949 58
          XM_008764859.1 XP_008763081.1 6 - 7 859 58
          XM_008764860.1 XP_008763082.1 6 - 7 1061 58
          GenBank mRNA AF064868.1 - 6 - 7 586 58
          CB801805.1 - 2 - 3 270 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600003158.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Begain

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P163169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163169 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P163169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P163169 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P624945 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18562 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23598 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10886795 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368999_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368999_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368999_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368999_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600022436.rn.1 TC0600003158.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600022435.rn.1 TC0600003158.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368999_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368999_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886795 - -
          Rat Genome U34 Set AF064869_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF064868_at - -
          Rat Genome U34 Set AF064868_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957534_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22387264 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353201 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66466 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline