Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn01430909_s1
See other RGD1561661 GE Assays ›
Gene Symbol:
RGD1561661
Gene Name:
similar to Ferritin light chain (Ferritin L subunit)
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.X: 13441558 - 13443470 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn01430909_s1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 360 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
재고 정보
주문접수 후 제작
Catalog #
4351372
제품 정가
435.00
Your Price
온라인 행사가:
408.65
408.65
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay 상세 정보
Gene Symbol: RGD1561661
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_001106954.1
NP_001100424.1
1
1347
73
Back To Top
추가 정보
Additional Information:
Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact
Tech Support
if you need more information.
Set Membership:
Amplicon length between 71 and 85
3' Most
Detect Genomic DNA
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Both primers and probe map within a single exon
Panther Classification:
Molecular Function -
storage protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
iron ion transport
cellular iron ion homeostasis
ferric iron binding
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Illumina
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_64_P125670
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
66409
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M
627931
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P125670
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_64_P125670
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_64_P125670
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_44_P490013
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10932342
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10932341
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0X00000592.rn.1
TC0X00000097.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR0X00000593.rn.1
TC0X00000097.rn.1
RTA TC
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10932341
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
22341022
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip
ILMN_1349011
-
-
Back To Top
관련 제품
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0