Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431165_m1
          See other FBXO31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fbxo31
          Gene Name:
          F-box protein 31
          Gene Aliases:
          RGD1561069
          Chromosome Location:
          Chr.19: 53487616 - 53625673 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431165_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fbxo31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001044259.2 NP_001037724.2 8 - 9 1305 76
          XM_006255719.2 XP_006255781.1 8 - 9 2299 76
          XM_006255720.2 XP_006255782.1 7 - 8 2212 76
          GenBank mRNA BC110046.1 - 6 - 7 1411 7302542 76
          BC166840.1 - 8 - 9 1305 9027777 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001594.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to DNA damage stimulus
          negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase by cyclin degradation
          protein ubiquitination
          SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          mitotic G1 DNA damage checkpoint
          cyclin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1011038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151709 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1011038 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1011038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1011038 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17007 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1011038 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940500 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940500 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372600_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372600_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900012865.rn.1 TC1900001594.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372600_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372600_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940500 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997763_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374209 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline