Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01431315_m1
          See other CDK10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdk10
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 56024903 - 56032610 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01431315_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdk10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025722.2 NP_001020893.2 7 - 8 1063 78
          NM_001109936.1 NP_001103406.1 8 - 9 612 78
          NM_001109937.1 NP_001103407.1 8 - 9 573 78
          GenBank mRNA BC098804.1 - 7 - 8 1063 7376321 78
          DN932869.1 - 8 - 9 608 78
          DN935585.1 - 8 - 9 632 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000801.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdk10

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          positive regulation of MAPK cascade
          regulation of cell cycle
          protein serine/threonine kinase activity
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          cyclin-dependent protein kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P039563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74662 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039563 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P039563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P039563 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53948 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808637 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377402_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395122_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384396_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395122_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384589_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384396_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380957_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384589_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377402_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380957_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395122_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377402_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380957_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377402_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395122_s_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380957_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006517.rn.1 TC1900000801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900006519.rn.1 TC1900000801.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377402_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377402_at - -
          Rat Expression Set 230 1380957_at - -
          Rat Expression Set 230 1380957_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395122_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1395122_PM_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808637 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071224_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369443 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline